1-Bromo-2-metoxinaftaleno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18926.06
A18926.14
A18926.22
A18926.06EA
99.9
EUR
A18926.06
A18926.14
A18926.22
1-Bromo-2-metoxinaftaleno ≥97%
1-Bromo-2-metoxinaftaleno
Purity: 97%
CAS No.: 3401-47-6
Molecular Formula: C11H9BrO
Formula Weight: 237.10
Melting Point: 79-80°
Beilstein Reference: 2045600
Formula:
C₁₁H₉BrO Pto. de fusión: 79…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055374 Núm. CAS: 3401-47-6 EINECS: 222-272-1 |