Ácido 1-naftoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido α-naftoico
128180250 128181000
ACRO128180250EA 34.9 EUR
ACRO128180250 ACRO128181000
Ácido 1-naftoico 98%
Ácido 1-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₂
MW: 172.18 g/mol
Pto. Ebullición: 300
Pto. de fusión: 158…162 °C
Número MDL: MFCD00004007
Núm. CAS: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Índice Merck: 12,06468
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %