Ácido 1-naftoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10273.14
A10273.22
A10273.14EA
33.2
EUR
A10273.14
A10273.22
Ácido 1-naftoico ≥98%
Ácido 1-naftoico
Purity: 98%
CAS No.: 86-55-5
Molecular Formula: C11H8O2
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 195°(383°F)
Melting Point: 160-162°
Boiling Point:
Formula:
C₁₁H₈O₂ Pto. Ebullición: >300 °C Pto. de fusión: 160…162 °C Densidad: 1,398 Pto. de inflamación: 195 °C (383 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004007 Núm. CAS: 86-55-5 EINECS: 201-681-9 Índice Merck: 14,6381 |