Ácido 2-naftoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
177320250 177321000
ACRO177320250EA 62.4 EUR
ACRO177320250 ACRO177321000
Ácido 2-naftoico 99%
Ácido 2-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₂
Pto. Ebullición: >300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 183…187 °C
Densidad: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004101
Núm. CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Índice Merck: 12,06469
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %