Ácido 2-naftoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido β-naftoico
L05102.06
L05102.14
L05102.06EA
23
EUR
L05102.06
L05102.14
Ácido 2-naftoico ≥98%
Ácido 2-naftoico
Purity: 98+%
CAS No.: 93-09-4
Molecular Formula: C11H8O2
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 205°(401°F)
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 972039
Merck Reference: 14,6382
MDL No.: MFCD00004101
Formula:
C₁₁H₈O₂ MW: 172.18 g/mol Pto. Ebullición: 333 Pto. de fusión: 182…186 °C Densidad: 1.08 Pto. de inflamación: 205 °C (401 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004101 Núm. CAS: 93-09-4 EINECS: 202-217-8 Índice Merck: 12,06469 |