Isocianato de 1-naftilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Naphthylisocyanate
415410050 415410250 415411000
ACRO415410050EA 59.5 EUR
ACRO415410050 ACRO415410250 ACRO415411000
Isocianato de 1-naftilo 99%
Isocianato de 1-naftilo
Formula: C₁₁H₇NO
MW: 169.18 g/mol
Pto. Ebullición: 269…270 °C
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1.18 g/cm³
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003881
Núm. CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,06497
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6324 to 1.6344 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %