Isocianato de 1-naftilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Naphthylisocyanate
A17200.03 A17200.06 A17200.14
A17200.03EA 28.7 EUR
A17200.03 A17200.06 A17200.14
Isocianato de 1-naftilo ≥98%
Isocianato de 1-naftilo
Purity: 98% CAS No.: 86-84-0 Molecular Formula: C11H7NO Formula Weight: 169.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.6335 Odour: Irritating Melting Point: 4° Boiling Point: 269° Beilstein Reference: 742779 Merck Reference: 14,6410 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00003881
Formula: C₁₁H₇NO
MW: 169.18 g/mol
Pto. Ebullición: 269 °C
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1.177
Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003881
Núm. CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,06497