Isotiocianato de 1-naftilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
128240050 128240100
ACRO128240050EA 98.4 EUR
ACRO128240050 ACRO128240100
Isotiocianato de 1-naftilo 98%
Isotiocianato de 1-naftilo
Formula: C₁₁H₇NS
MW: 185.25 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (0.2 mmHg)
Pto. de fusión: 55.5…57 °C
Densidad: 1.81
Número MDL: MFCD00003882
Núm. CAS: 551-06-4
EINECS: 208-990-8
UN: 2811
ADR: 6.1
Índice Merck: 12,06498
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (5 % in water)