1,5-Naftalenodiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,5-naftilenodiamina
112291000
112290250
ACRO112291000EA
190
EUR
ACRO112291000
ACRO112290250
1,5-Naftalenodiamina 97%
1,5-Naftalenodiamina
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 381 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 187…190 °C Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004029 Núm. CAS: 2243-62-1 EINECS: 218-817-8 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Grey to dark brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |