1,8-Naftalenodiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,8-naftilenodiamina
371180050 371181000 371185000
ACRO371180050EA 45.4 EUR
ACRO371180050 ACRO371181000 ACRO371185000
1,8-Naftalenodiamina 97%
1,8-Naftalenodiamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 205 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 63…66 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004033
Núm. CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,06459
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to red to purple to dark brown Crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥96.0 %