1,8-Naftalenodiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,8-naftilenodiamina
A15966.18
A15966.0B
A15966.30
A15966.18EA
55.6
EUR
A15966.18
A15966.0B
A15966.30
1,8-Naftalenodiamina 97%
1,8-Naftalenodiamina
Purity: 97%
CAS No.: 479-27-6
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 195°(383°F)
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 205°/12mm
Beilstein Reference: 742841
Merck Reference: 14,6372
MDL No.: MFCD00004033
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 205 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 61…65 °C Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 195 °C (383 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004033 Núm. CAS: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 UN: 3259 ADR: 8,III Índice Merck: 14,6372 |