1,8-Naftalenodiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1,8-naftilenodiamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06206.0100 8.06206.0500
8.06206.0100EA 73.8 EUR
8.06206.0100 8.06206.0500
1,8-Naftalenodiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,8-Naftalenodiamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 64…65 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004033
Núm. CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,06459
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 61 - 65 °C
Molar Mass 158.2 g/mol
Boiling Point 205 °C (15.6 hPa)
Vapor Pressure 195 °C