2,3-Naftalenodiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-naftilenodiamina
159590010
159590050
159590250
ACRO159590010EA
248
EUR
ACRO159590010
ACRO159590050
ACRO159590250
2,3-Naftalenodiamina 97%
2,3-Naftalenodiamina
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158.2 g/mol Pto. Ebullición: 343 Pto. de fusión: 193…199 °C Densidad: 1.0968 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004116 Núm. CAS: 771-97-1 EINECS: 212-241-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Green-brown to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 193 to 199 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Impurity | ≤0.1 % (beta-Naphthylamine) |
UV | at 280 nm A: ≤0.035 |
Chloride (Cl) | ≤0.01 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.03 % |
Arsenic (As) | ≤0.0001 % |
Copper (Cu) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Nickel (Ni) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |