2,3-Naftalenodiamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3-naftilenodiamina
A12993.03
A12993.06
A12993.14
A12993.03EA
95
EUR
A12993.03
A12993.06
A12993.14
2,3-Naftalenodiamina 97%
2,3-Naftalenodiamina
Purity: 97%
CAS No.: 771-97-1
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 193-196°
Solubility: Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 2206394
MDL No.: MFCD00004116
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158.2 g/mol Pto. Ebullición: 343 Pto. de fusión: 193…196 °C Densidad: 1.096 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004116 Núm. CAS: 771-97-1 EINECS: 212-241-0 |