1-Metoxinaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Metil 1-naftil éter
B24825.14 B24825.22 B24825.36
B24825.14EA 46.7 EUR
B24825.14 B24825.22 B24825.36
1-Metoxinaftaleno ≥98%
1-Metoxinaftaleno
Purity: 98+% CAS No.: 2216-69-5 Molecular Formula: C11H10O Formula Weight: 158.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6210 Melting Point: 5° Boiling Point: 135-137°/12mm Beilstein Reference: 7748884 MDL No.: MFCD00003924
Formula: C₁₁H₁₀O
Pto. Ebullición: 135…137 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 1,094
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003924
Núm. CAS: 2216-69-5
EINECS: 218-696-1