2-Etoxinaftaleno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Etil 2-naftil éter
B23327.14 B23327.22 B23327.36
B23327.14EA 22.9 EUR
B23327.14 B23327.22 B23327.36
2-Etoxinaftaleno ≥99%
2-Etoxinaftaleno
Purity: 99% CAS No.: 93-18-5 Molecular Formula: C12H12O Formula Weight: 172.23 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 282° Beilstein Reference: 2042397 Merck Reference: 14,3752 MDL No.: MFCD00016808
Formula: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Pto. Ebullición: 282 °C
Pto. de fusión: 35…37 °C
Densidad: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 134 °C (273 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016808
Núm. CAS: 93-18-5
EINECS: 202-226-7
Índice Merck: 14,3752