2-Metoxinaftaleno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Metil 2-naftil éter
164750050 164755000
ACRO164750050EA 24.7 EUR
ACRO164750050 ACRO164755000
2-Metoxinaftaleno 98%
2-Metoxinaftaleno
Formula: C₁₁H₁₀O
Pto. Ebullición: 274 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 73…75 °C
Densidad: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004061
Núm. CAS: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Índice Merck: 12,06076
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥71.5 °C
GC ≥97.5 %