2-Metoxinaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17650.0B
A17650.30
A17650.0BEA
116
EUR
A17650.0B
A17650.30
2-Metoxinaftaleno ≥98%
2-Metoxinaftaleno
Purity: 98%
CAS No.: 93-04-9
Molecular Formula: C11H10O
Formula Weight: 158.20
Flash Point: ca 139°(282°F)
Melting Point: 70-75°
Boiling Point: 272-274°
Beilstein Reference: 1859408
Merck Reference: 14,5997
MDL No.: MFCD00004061
Formula:
C₁₁H₁₀O Pto. Ebullición: 272…274 °C Pto. de fusión: 70…75 °C Densidad: 1,266 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: ∼139 °C (282 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004061 Núm. CAS: 93-04-9 EINECS: 202-213-6 Índice Merck: 14,5997 |