1,2-Dihidroxinaftaleno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2299-1G D2299-5G
TCIAD2299-1GEA 106 EUR
TCIAD2299-1G TCIAD2299-5G
1,2-Dihidroxinaftaleno ≥95.0% (por GC)
1,2-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
Número MDL: MFCD00003959
Núm. CAS: 574-00-5
EINECS: 209-365-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29aeb0cc6e15d3f195040122d3fa76294090edbb&vid=29aeb0cc6e15d3f195040122d3fa76294090edbb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 100.0 to 106.0 deg-C