1,3-Dihidroxinaftaleno 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Naftaleno-1,3-diol
163340010 163340050 163340250
ACRO163340010EA 71.8 EUR
ACRO163340010 ACRO163340050 ACRO163340250
1,3-Dihidroxinaftaleno 99+%
1,3-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 386 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 123…126 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003965
Núm. CAS: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Índice Merck: 12,06483
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink-orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %