1,3-Dihidroxinaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Naftaleno-1,3-diol
A17739.06
A17739.03
A17739.14
A17739.06EA
178
EUR
A17739.06
A17739.03
A17739.14
1,3-Dihidroxinaftaleno ≥98%
1,3-Dihidroxinaftaleno
Purity: 98%
CAS No.: 132-86-5
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 2044002
Merck Reference: 14,6396
MDL No.: MFCD00003965
Formula:
C₁₀H₈O₂ Pto. Ebullición: 386 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 123…126 °C Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003965 Núm. CAS: 132-86-5 EINECS: 205-079-7 Índice Merck: 14,6396 |