1,5-Dihidroxinaftaleno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115001000 115005000
ACRO115001000EA 47.8 EUR
ACRO115001000 ACRO115005000
1,5-Dihidroxinaftaleno 97%
1,5-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 259…261 °C (desc.)
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003980
Núm. CAS: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %