1,5-Dihidroxinaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L04599.30 L04599.0B
L04599.30EA 74.5 EUR
L04599.30 L04599.0B
1,5-Dihidroxinaftaleno ≥98%
1,5-Dihidroxinaftaleno
Purity: 98% CAS No.: 83-56-7 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 252°(486°F) Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 2044951 MDL No.: MFCD00003980
Formula: C₁₀H₈O₂
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 260 °C (desc.)
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 252 °C (486 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003980
Núm. CAS: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
UN: 3077
ADR: 9,III