1,6-Dihidroxinaftaleno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Naftaleno-1,6-diol
L15801.14
L15801.22
L15801.36
L15801.14EA
52.6
EUR
L15801.14
L15801.22
L15801.36
1,6-Dihidroxinaftaleno ≥97%
1,6-Dihidroxinaftaleno
Purity: 97+%
CAS No.: 575-44-0
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1939032
Formula:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,17 g/mol Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 136…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003981 Núm. CAS: 575-44-0 EINECS: 209-386-7 |