1,7-Dihidroxinaftaleno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Naftaleno-1,7-diol
H28261.14 H28261.06
H28261.14EA 201 EUR
H28261.14 H28261.06
1,7-Dihidroxinaftaleno ≥97%
1,7-Dihidroxinaftaleno
Purity: 97% CAS No.: 575-38-2 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 180-184° MDL No.: MFCD00035720
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035720
Núm. CAS: 575-38-2
EINECS: 209-383-0