2,3-Dihidroxinaftaleno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Naftaleno-2,3-diol
115020500 115022500
ACRO115020500EA 52.8 EUR
ACRO115020500 ACRO115022500
2,3-Dihidroxinaftaleno 97%
2,3-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 354 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 162…166 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004073
Núm. CAS: 92-44-4
EINECS: 202-156-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to pink to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution (c=20, water) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %