2,3-Dihidroxinaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Naftaleno-2,3-diol
A11307.09
A11307.18
A11307.30
A11307.09EA
25.7
EUR
A11307.09
A11307.18
A11307.30
2,3-Dihidroxinaftaleno ≥98%
2,3-Dihidroxinaftaleno
Purity: 98%
CAS No.: 92-44-4
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 175°(347°F)
Melting Point: 162-165°
Beilstein Reference: 742375
MDL No.: MFCD00004073
Formula:
C₁₀H₈O₂ Pto. Ebullición: 354 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 162…165 °C Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 175 °C (347 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004073 Núm. CAS: 92-44-4 EINECS: 202-156-7 |