2,6-Dihidroxinaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Naftaleno-2,6-diol
B21465.06 B21465.14 B21465.22
B21465.06EA 98.1 EUR
B21465.06 B21465.14 B21465.22
2,6-Dihidroxinaftaleno ≥98%
2,6-Dihidroxinaftaleno
Purity: 98% CAS No.: 581-43-1 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 223-225° Beilstein Reference: 1238082
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 223…225 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004082
Núm. CAS: 581-43-1
EINECS: 209-465-6