2,7-Dihidroxinaftaleno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Naftaleno-2,7-diol
115040050 115040250 115041000 115045000
ACRO115040050EA 29 EUR
ACRO115040050 ACRO115040250 ACRO115041000 ACRO115045000
2,7-Dihidroxinaftaleno 97%
2,7-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 184…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004085
Núm. CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
GC ≥96.0 %