2,7-Dihidroxinaftaleno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10229.18
A10229.30
A10229.36
A10229.18EA
57.7
EUR
A10229.18
A10229.30
A10229.36
2,7-Dihidroxinaftaleno ≥97%
2,7-Dihidroxinaftaleno
Purity: 97%
CAS No.: 582-17-2
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 183-188°
Beilstein Reference: 2042383
Formula:
C₁₀H₈O₂ Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 183…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004085 Núm. CAS: 582-17-2 EINECS: 209-478-7 |