2,7-Dihidroxinaftaleno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Naftaleno-2,7-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20851.0100 8.20851.0250
8.20851.0100EA 98.3 EUR
8.20851.0100 8.20851.0250
2,7-Dihidroxinaftaleno para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004085
Núm. CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 184 - 187 °C
Molar Mass 160.17 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Synonyms 2,7-Dihydroxynaphthalene
Hill Formula C10H8O2