Acenaftenoquinona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
102190250 102191000
ACRO102190250EA 77.8 EUR
ACRO102190250 ACRO102191000
Acenaftenoquinona 95%
Acenaftenoquinona
Formula: C₁₂H₆O₂
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 257…263 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003805
Núm. CAS: 82-86-0
EINECS: 201-441-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to ochre Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 263 °C
HPLC ≥94.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.10 to 1.26
BSC Certification Passes