Acenaftenoquinona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23466.14
B23466.06
B23466.22
B23466.14EA
71.9
EUR
B23466.14
B23466.06
B23466.22
Acenaftenoquinona 95%
Acenaftenoquinona
Purity: 95%
CAS No.: 82-86-0
Molecular Formula: C12H6O2
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 253-262°
Beilstein Reference: 879172
Formula:
C₁₂H₆O₂ Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 253…262 °C Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003805 Núm. CAS: 82-86-0 EINECS: 201-441-3 |