Acenafteno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
201341000 201340050 201345000
ACRO201341000EA 210 EUR
ACRO201341000 ACRO201340050 ACRO201345000
Acenafteno 99%
Acenafteno
Formula: C₁₂H₁₀
Pto. Ebullición: 279 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 90…95 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 135 °C (copa abierta)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003807
Núm. CAS: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,00029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5520bcac8d97ebc91a4b9c3873c734cd4abd6427&vid=0cd04594d640995040d469a56bffa409d582f3ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥98.5 %