Acenafteno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
|
A14922.0B
A14922.30
A14922.0BEA
259
EUR
A14922.0B
A14922.30
Acenafteno ≥97%
Acenafteno
Purity: 97%
CAS No.: 83-32-9
Molecular Formula: C12H10
Formula Weight: 154.21
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 278°
Beilstein Reference: 386081
Merck Reference: 14,28
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003807
Formula:
C₁₂H₁₀ Pto. Ebullición: 278 °C Pto. de fusión: 92…95 °C Densidad: 1,15 Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003807 Núm. CAS: 83-32-9 EINECS: 201-469-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,28 |