Tribromuro de oro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Oro (III) bromuro, Bromuro de oro (III)
A19514.03
A19514.06
A19514.03EA
159
EUR
A19514.03
A19514.06
Tribromuro de oro ≥99%
Tribromuro de oro
Purity: 99%
CAS No.: 10294-28-7
Molecular Formula: AuBr3
Formula Weight: 436.69
Melting Point: ca 160° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014171
Formula:
AuBr₃ Pto. de fusión: ∼ 160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014171 Núm. CAS: 10294-28-7 EINECS: 233-654-2 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 12,04539 |