Bromuro de cobre 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cobre (I) bromuro
199580010 199582500
ACRO199580010EA 265 EUR
ACRO199580010 ACRO199582500
Bromuro de cobre 98%, extra puro
Bromuro de cobre
Formula: BrCu
MW: 143.45 g/mol
Pto. Ebullición: 1345
Pto. de fusión: 504
Densidad: 4.71 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010969
Núm. CAS: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Índice Merck: 13,02689
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to grey-green Powder (May discolor to grey on storage)
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)