Bromuro de cobre ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cobre (I) bromuro
11605.30 11605.A1 11605.18
11605.30EA 79.3 EUR
11605.30 11605.A1 11605.18
Bromuro de cobre ≥98%
Bromuro de cobre
Purity: 98% CAS No.: 7787-70-4 Molecular Formula: BrCu Formula Weight: 143.45 Physical Form: Powder Density: 4.98 Appearance: Pale green Melting Point: 492° Boiling Point: 1345° Solubility: Slightly soluble in cold water. Decomposes in hot water. Soluble in HBr, HCl, NH4OH Merck Reference: 14,2659 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010969
Catalyst
Formula: BrCu
MW: 143.45 g/mol
Pto. Ebullición: 1345 °C
Pto. de fusión: 492 °C
Densidad: 4.98
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010969
Núm. CAS: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02689