Bromuro de cobre ≥97%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Cobre (I) bromuro
23071.237EA 0 EUR
23071.237 23071.290
Bromuro de cobre ≥97%, TECHNICAL
Bromuro de cobre
Formula: BrCu
MW: 143.45 g/mol
Pto. Ebullición: 1345
Pto. de fusión: 504
Densidad: 4.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010969
Núm. CAS: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Índice Merck: 13,02689
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %