Dibromuro de cobre, anhidro 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
206330050 206331000 206330025 206335000
ACRO206330050EA 34.4 EUR
ACRO206330050 ACRO206331000 ACRO206330025 ACRO206335000
Dibromuro de cobre, anhidro 99+%, extra puro
Dibromuro de cobre
Formula: Br₂Cu
Pto. Ebullición: 900 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 498 °C
Densidad: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010970
Núm. CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02656
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey to grey-black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)