Dibromuro de cobre Cu ≥ 28,1%, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobre (II) bromuro
14258.22 14258.36
14258.22EA 79.4 EUR
14258.22 14258.36
Dibromuro de cobre Cu ≥ 28,1%, grado reactivo
Dibromuro de cobre
CAS No.: 7789-45-9 Molecular Formula: CuBr2 Formula Weight: 223.36 Physical Form: Crystalline Density: 4.710 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless Melting Point: 498° Boiling Point: 900° Merck Reference: 14,2629 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010970
Formula: Br₂Cu
MW: 223.35 g/mol
Pto. Ebullición: 900 °C
Pto. de fusión: 498
Densidad: 4.710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010970
Núm. CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,2629