Dibromuro de cobre ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cobre (II) bromuro
A16335.14
A16335.22
A16335.36
A16335.14EA
33.8
EUR
A16335.14
A16335.22
A16335.36
Dibromuro de cobre ≥99%
Dibromuro de cobre
Purity: 99%
CAS No.: 7789-45-9
Molecular Formula: CuBr2
Formula Weight: 223.36
Odour: Odourless
Melting Point: 498°
Boiling Point: 900°
Merck Reference: 14,2629
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010970
Formula:
Br₂Cu MW: 223.35 g/mol Pto. Ebullición: 900 °C Pto. de fusión: 498 Densidad: 4.710 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010970 Núm. CAS: 7789-45-9 EINECS: 232-167-2 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 13,02656 |