Dibromuro de cobre para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14658.0050 8.14658.0250
8.14658.0050EA 43.2 EUR
8.14658.0050 8.14658.0250
Dibromuro de cobre para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dibromuro de cobre
Formula: Br₂Cu
Pto. Ebullición: 900 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 498 °C
Densidad: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010970
Núm. CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 1759
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02656
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1200 g/l (25 °C)
Melting Point 498 °C
Molar Mass 223.35 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Boiling Point 900 °C (1013 hPa)
Density 4.71 g/cm3 (20 °C)