Monocloruro de oro 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
388330010 388330050
ACRO388330010EA 327 EUR
ACRO388330010 ACRO388330050
Monocloruro de oro 99+%
Monocloruro de oro
Formula: AuCl
Pto. de fusión: 289 °C
Densidad: 7,57 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00046175
Núm. CAS: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,04528
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-green Powder
Elemental Analysis ≥99.0 % (ex Au)