Monocloruro de oro ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 84.2%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40432.01 40432.03 40432.06
40432.01EA 108 EUR
40432.01 40432.03 40432.06
Monocloruro de oro ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 84.2%, Premion®
Monocloruro de oro
Purity: 99.99% CAS No.: 10294-29-8 Molecular Formula: AuCl Formula Weight: 232.42 Physical Form: Powder Density: 7.57 Melting Point: 289° dec. Merck Reference: 14,4515 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00046175
Formula: AuCl
Pto. de fusión: 289 °C (desc.)
Densidad: 7,57
Número MDL: MFCD00046175
Núm. CAS: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,4515