Monocloruro de oro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43365.03
43365.06
43365.03EA
299
EUR
43365.03
43365.06
Monocloruro de oro ≥99.9% (metals basis)
Monocloruro de oro
Purity: 99.9%
CAS No.: 10294-29-8
Molecular Formula: AuCl
Formula Weight: 232.42
Physical Form: Powder
Density: 7.57
Melting Point: 289° dec.
Merck Reference: 14,4515
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00046175
Formula:
AuCl Pto. de fusión: 289 °C (desc.) Densidad: 7,57 |
Número MDL:
MFCD00046175 Núm. CAS: 10294-29-8 EINECS: 233-655-8 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,4515 |