Tricloruro de oro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
318645000 318640050
ACRO318645000EA 200 EUR
ACRO318645000 ACRO318640050
Tricloruro de oro 99%
Tricloruro de oro
Formula: AuCl₃
Pto. de fusión: 254 °C
Densidad: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014172
Núm. CAS: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,04536
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red to brown to violet Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (ex Au)