Tricloruro de oro ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 64.4%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13453-07-1
Molecular Formula: AuCl3
Formula Weight: 303.33
Physical Form: Crystalline
Density: 3.90
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 180(subl)
Merck Reference: 14,4521
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014172
Formula:
AuCl₃ Pto. de fusión: 180 °C (subl.) Densidad: 3,90 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014172 Núm. CAS: 13453-07-1 EINECS: 236-623-1 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,4521 |