Cobre (I) cloruro 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
199640250 199645000 199640025
ACRO199640250EA 47.5 EUR
ACRO199640250 ACRO199645000 ACRO199640025
Cobre (I) cloruro 97%, puro
Cobre (I) cloruro
Formula: ClCu
Pto. Ebullición: 1367 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 430 °C
Densidad: 4,14 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010971
Núm. CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02690
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green-grey Powder or pearls
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm