Cobre (I) cloruro 99%, extra puro, purificado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cuprous chloride, Copper chloride
208390250 208391000 208395000
ACRO208390250EA 71.7 EUR
ACRO208390250 ACRO208391000 ACRO208395000
Cobre (I) cloruro 99%, extra puro, purificado
Copper (I) chloride
Formula: ClCu
MW: 99 g/mol
Pto. Ebullición: 1490 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 430 °C
Densidad: 4,14 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010971
Núm. CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02690
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light green to grey Crystalline powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm